主要文書
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
別名:
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO4
CAS番号:
分子量:
295.37
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
266-470-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
42-47 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
InChI Key
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2