蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
自己発火温度
280 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.29 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point 79 °C
溶解性
43.6 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体