安全性情報
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
別名:
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
201-469-6
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥96.0% (GC)
蒸気圧
<0.005 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
自己発火温度
>450 °C
有効性
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
転移温度
flash point 135 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI Key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125.0 °C - closed cup