製品名
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
品質水準
有効性
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
250-252 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pt+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI Key
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3