主要文書
8.14729
Sigma-Aldrich
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
別名:
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5KO5S
CAS番号:
分子量:
228.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
244-584-7
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
mp
250-251 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChI Key
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2