安全性情報
8.03120
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitrobenzene
for synthesis
別名:
1,4-Dinitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,4-(NO2)2C6H4
CAS番号:
分子量:
168.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
202-833-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
174 °C
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
0.069 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
InChI Key
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質