主要文書
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
別名:
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O2
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
214-928-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
280 °C
mp
87 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
InChI Key
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3