安全性情報
8.14845
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
for synthesis
別名:
Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-322-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
370 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
mp
-73 °C
転移温度
flash point 46 °C
密度
0.869 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCC(C)C)C(=O)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体