主要文書
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
別名:
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NaO5S
CAS番号:
分子量:
218.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
258-004-5
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
有効性
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
9 °C
転移温度
flash point >100 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1