Merck
8.15008
Sigma-Aldrich
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
別名:
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
D5NO
分子量:
40.08
UNSPSCコード:
12142201
蒸気圧
535 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
≥25 wt. %
テクニック
NMR: suitable
bp
36 °C
密度
1.056 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 26 %
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法的情報
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2