主要文書
8.18587
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
別名:
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-533-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.025 hPa ( 40.3 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
93-95 °C
溶解性
240 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChI Key
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1