主要文書
8.18671
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
別名:
2-Methoxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3O)C6H4CH2COOH
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-231-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
mp
120-123 °C
転移温度
flash point 117 °C (External MSDS)
溶解性
9.2 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
242.6 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
117 °C - (External MSDS)