蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
>600 °C (DIN 51794)
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5-11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
144-147 °C
転移温度
flash point 155 °C (DIN 51758)
かさ密度
550 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
Melting range (lower value): ≥ 142 °C
Melting range (upper value): ≤ 145 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2