蒸気圧
4 hPa ( 110 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
自己発火温度
360 °C
bp
231-233 °C
mp
100-103 °C (External MSDS)
転移温度
flash point 134 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3