アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
550 °C
有効性
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
かさ密度
400‑450 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3