主要文書
8.20584
Sigma-Aldrich
di-Sodium fumarate
for synthesis
別名:
di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS番号:
分子量:
160.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
241-087-7
NACRES:
NA.22
品質水準
pH
7-8 (50 g/L in H2O)
溶解性
228 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
InChI Key
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2