安全性情報
8.00269
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
for synthesis
別名:
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O4
CAS番号:
分子量:
116.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-743-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.001 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
375 °C
有効性
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
転移温度
flash point 273 °C
溶解性
4.9 g/L
密度
1.64 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8002699999:
IN28002690500:
8002692500:
IN28002699051:
8002699050:
IN2RCMF800269:
8002691000:
8002690000:
8002690100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1