安全性情報
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
別名:
1-Heptanol, Heptyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-897-9
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
350 °C
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9 % (v/v)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
転移温度
flash point 78 °C
溶解性
1 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体