主要文書
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
別名:
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
194.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-257-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
333-335 °C/1013 hPa
mp
64-67 °C
転移温度
flash point >100 °C
かさ密度
340 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChI Key
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
388.4 °F
引火点(℃)
198 °C