安全性情報
8.20744
Sigma-Aldrich
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
別名:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5KOS2
CAS番号:
分子量:
160.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-439-3
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
209-214 °C (decomposes)
溶解性
1090 g/L
かさ密度
400‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F
引火点(℃)
96 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類