主要文書
8.21102
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
別名:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
CAS番号:
分子量:
237.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
211-274-8
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
227-230 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[N+H](C)(C)c1ccc(cc1)[N+H](C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI Key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3