主要文書
8.21119
Sigma-Aldrich
Thiosemicarbazide
for synthesis
別名:
Thiosemicarbazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5N3S
CAS番号:
分子量:
91.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
201-184-7
フォーム:
solid
品質水準
フォーム
solid
有効性
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
178-180 °C (decomposition)
かさ密度
500‑600 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI Key
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3