主要文書
8.22029
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxycinnamic acid
for synthesis
別名:
3,4-Dihydroxycinnamic acid, Caffeic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OH)2C6H3CHCHCOOH
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-361-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
234-237 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
InChI Key
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3