Merck
663158
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxycinnamic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O4
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
202 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
663158-BULK:
663158-VAR:
663158-1G:
663158-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2