主要文書
8.40024
Sigma-Aldrich
Methyl-D-glucopyranoside
for synthesis
別名:
Methyl-D-glucopyranoside, Methyl-D-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O6
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
221-581-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-165 °C
溶解性
600 g/L
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
InChI Key
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1