About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14
CAS番号:
分子量:
134.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-265-2
おすすめの製品
蒸気圧
1.45 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
bp
182-184 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
転移温度
flash point 55 °C
溶解性
24.8 mg/L
密度
0.862 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体