蒸気圧
0.014 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
162-163 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#Cc1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChI Key
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1