安全性情報
8.43487
Sigma-Aldrich
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
別名:
Manganese(II)acetate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
CAS番号:
分子量:
245.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
211-334-3
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
溶解性:
233 g/L
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
溶解性
233 g/L
密度
1.58 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2