Merck
215880
Sigma-Aldrich
酢酸マンガン(III) 二水和物
97%
別名:
三酢酸マンガン二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)3Mn · 2H2O
CAS番号:
分子量:
268.10
Beilstein:
3732626
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or chunks
反応適合性
core: manganese
SMILES記法
O.O.CC(=O)O[Mn](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Mn.2H2O/c3*1-2(3)4;;;/h3*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;;+3;;/p-3
InChI Key
ONJSLAKTVIZUQS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸マンガン(III)二水和物は、酸化数 +3 のマンガンが配位結合した化合物で、水や酢酸に中程度の溶解性を示します。マンガン酸化物やその他のマンガン含有物質を合成するための前駆体として使用されています。これらの物質は、電池、触媒、その他のエネルギー関連技術に応用されています。また、有機合成における低刺激性の選択的酸化剤としても使用されています。
アプリケーション
酢酸マンガン(III)二水和物は、以下に使用できます:      
  • リチウムイオン電池の陽極材料として使用される、酸化マンガン(Mn3O4)ナノ構造の合成の前駆体として。
  • Mn ドープ ZnO 薄膜のゾルゲル合成におけるマンガン源として。ZnO 格子へのマンガンイオンの組み込みは、薄膜の電子工学および光学特性の修正に不可欠です。
  • ゾルゲル法による酸化マンガンナノ粒子の合成の前駆体として。これらのナノ粒子は、スーパーキャパシタ用途における性能が評価されています。     
  • 低刺激かつ選択的な酸化剤として。tert-ブチルヒドロペルオキシドの存在下で、さまざまなアルケンのアリル位酸化を触媒します。ラジカル環化および α-ケト-アセトキシ化に使用される試薬です。
物理的形状
結晶学的証拠によれば、この物質は以下の分子式で表される架橋酢酸塩を含む、酸素が中心にあるMn(III)です。Mn3O(OAc)9 · 6H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
215880-100G:
215880-25G:
215880-VAR:
215880-BULK:
215880-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 62, 6978-6978 (1997)
Tony K M Shing et al.
Organic letters, 8(14), 3149-3151 (2006-06-30)
Manganese(III) acetate catalyzed allylic oxidation of alkenes to the corresponding enones was investigated, showing excellent regioselectivity and chemoselectivity (functional group compatibility). Delta(5)-Steroids were transformed into bioactive Delta(5)-en-7-ones under a nitrogen atmosphere, whereas simple alkenes were converted into the corresponding enones
Ao Qian et al.
Environmental science & technology, 53(10), 5768-5777 (2019-04-12)
Dissolved Mn(III) species have recently been recognized as a significant form of Mn in redox transition zones, but their speciation, stability, and reactivity are poorly understood. Besides acting as the intermediate for Mn redox chemistry, Mn(III) can undergo disproportionation producing
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 36, 2042-2042 (1980)
Chaoyun Ying et al.
Water research, 187, 116420-116420 (2020-09-26)
Manganese(IV) oxides, and more especially birnessite, rank among the most efficient metal oxides for As(III) oxidation and subsequent sorption, and thus for arsenic immobilization. Efficiency is limited however by the precipitation of low valence Mn (hydr)oxides at the birnessite surface
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis