主要文書
8.51066
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride
Novabiochem®
別名:
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 6NH 2 · HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2O2 · xHCl
CAS番号:
分子量:
338.44 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reagent type: spacer
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
詳細
Diaminohexane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
関連事項
Replaces: 01-63-0070
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2