主要文書
8.52143
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-D-Cys(Trt)-OH, N-α-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H31NO4S
CAS番号:
分子量:
585.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
168-173 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
thiol
保管温度
15-25°C
SMILES記法
S(C[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
InChI Key
KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
詳細
Standard building block of introduction of D-cysteine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
関連事項
Replaces: 04-13-1010
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3