主要文書
8.52165
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
≥98.5% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-D-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40N4O7S
CAS番号:
分子量:
648.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m1/s1
InChI Key
HNICLNKVURBTKV-MUUNZHRXSA-N
詳細
Standard building block of introduction of D-arginine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-1068
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4