安全性情報
9011S
Sigma-Aldrich
Human Specific–Ultra Sensitive Insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
結合体
125Iodine
品質水準
label
125Iodine labeled
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
アプリケーション
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
保管および安定性
2–8 °C
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
9011S:
試験成績書(COA)