安全性情報
EZHIASF
Millipore
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent; animal serum free
別名:
Insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Human Insulin ELISA, animal serum free, This Human Insulin ELISA, animal serum free is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-128%
linearity: 73-100%
sensitivity: 0.73 μU/mL
standard curve range: 2-200 μU/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
This unique Human Insulin Elisa kit is animal serum free–the monoclonal antibodies are harvested from clones grown in culture medium devoid of any animal protein.
特異性
No Cross-reactivity with Human Pro-insulin or Human C-peptide
アプリケーション
Research Category
代謝
Research Sub Category
肥満
代謝障害
3.5 hour assay, room temperature, 20 µL sample volume
Used to detect/quantify: Insulin
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
EZHIASF-14K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1