安全性情報
RAB0874
Sigma-Aldrich
Porcine INS / Insulin ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
porcine
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 μIU/mL
standard curve range: 4.69 μIU/ml-300 μIU/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Porcine ... INS(397415)
詳細
The antibody reacts specifically against insulin by RIA and immunocytochemistry. It exhibits cross-reactivity with human proinsulin. The antibody binds to insulin with an affinity constant of 8.8 × 109 M-1 in RIA. The insulin gene is mapped to human chromosome 11p15.5.
Human insulin is made up of 51 amino acids. It consists of two peptide chains, 21 amino acids make up A-chain and chain B contains 31 amino acids. The two chains are linked together by a disulfide bond, to form a classical insulin fold with three α helices, chain A having two and one in chain B.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Abnormal insulin secretion or function, leads to diabetes mellitus, obesity and other carbohydrate metabolism disorders. Insulin is known to stimulate cell division. The biological effects of insulin are mediated by insulin receptor and it integrates major signaling pathways.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proinsulin-Specific Monoclonal Antibodies: Immunocytochemical Application as ?-Cell Markers and as Probes for Conversion.
Madsen O D
Diabetes, 36(10), 1203-1211 (1987)
Genetic linkage of Beckwith-Wiedemann syndrome to 11p15.
Ping A J, et al.
American Journal of Human Genetics, 44(5), 720-720 (1989)
Kinetic properties of monoclonal insulin antibodies.
Keilacker H, et al.
Biomedica Biochimica Acta, 45(8), 1093-1102 (1986)
Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance.
Cani P D, et al.
Diabetes, 56(7), 1761-1772 (2007)
S Witt et al.
Acta histochemica. Supplementband, 35, 217-223 (1988-01-01)
Murine monoclonal antibodies against glucagon and insulin were generated by somatic cell hybridization and partially characterized. The monoclonal glucagon antibody K79bB10 exhibited no cross-reaction with gut glucagon. This antibody and the insulin antibody K36aC10 were found of very high concentration