product name
Human Insulin ELISA, This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 76-103%
linearity: 96-112%
standard curve range: 2-200 μU/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- secretion level of insulin from rat insulinoma (INS-1) cells
- serum concentrations of insulin
- insulin secreted from the islet grafts in the mouse serum
免責事項
推奨
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
EZHI-14K:
EZHI-14BK:
試験成績書(COA)