安全性情報
AB1975
Sigma-Aldrich
抗エンケファリン、Met抗体
serum, Chemicon®
別名:
Anti-PE, Anti-PENK-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
適合性
not suitable for Western blot
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Penk(29237)
詳細
Metエンケファリンは、ヒトを含む多くの動物の脳に天然に存在する内因性オピオイドペプチド神経伝達物質です。メチオニンエンケファリン(Metエンケファリン)は、低用量で免疫機能を促進し、高用量で抑制すると考えられているペンタペプチドです。この分子は、中枢神経系、神経内分泌系、および免疫系で機能しています脳の発達中、Metエンケファリンは成長因子として働くと考えられています。Metエンケファリンは、癌患者やAIDS患者の免疫機能を促進できる可能性があります。
特異性
Met-エンケファリン
免疫原
Met-エンケファリン、ヘモシアニンコンジュゲート。
アプリケーション
免疫組織染色(免疫ペルオキシダーゼ検出を使用*):48時間のインキュベーション、4°C。
脊髄神経線維(ラット):1:2,000-1:4,000。
免疫蛍光*:一晩のインキュベーション、+2-8°C
十二指腸内分泌細胞・神経線維(ブタ):1:2,000
回腸内分泌細胞・神経線維μモルモット):1:4,000。
*固定液-いずれかの架橋試薬
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗エンケファリン、Met抗体は、エンケファリンの検出において、IHでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経炎症・疼痛
ホルモン・受容体
ターゲットの説明
0.6 kDa
関連事項
代替品:AB5026
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウム中の血清
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長12か月、-20°Cで保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳/冠状切片でテストしています。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1975:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mario García-Domínguez et al.
Molecular neurobiology, 56(3), 1578-1595 (2018-06-17)
In the present study, we characterize the antinociceptive effects produced by the chemokine CCL4 in mice. The intraplantar administration of very low doses of CCL4 (0.1-3 pg) produced bilateral antinociception assessed by the unilateral hot-plate test (UHP) without evoking chemotactic responses
K J Dougherty et al.
Neuroscience, 163(3), 909-919 (2009-06-30)
The synthesis enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD65 or GAD67) identifies neurons as GABAergic. Recent studies have characterized the physiological properties of spinal cord GABAergic interneurons using lines of GAD67-green fluorescent protein (GFP) transgenic mice. A more complete characterization of their
Giampaolo Bosi et al.
Parasites & vectors, 8, 359-359 (2015-07-15)
In vertebrates, the presence of enteric worms can induce structural changes to the alimentary canal impacting on the neuroendocrine system, altering the proper functioning of the gastrointestinal tract and affecting the occurrence and relative density of endocrine cells (ECs). This