由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rhesus macaque, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABBR2(9568)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected GABA-B-R2 in Purkinje cells in rat mid-brain region.
ターゲットの説明
関連事項
アナリシスノート
Purkinje cells in rat mid-brain region
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2255:
試験成績書(COA)