抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC16A3(9123)
特異性
ヒト・モノカルボン酸トランスポーター4(MCT4)を認識します。 免疫原は、他のMCTとの顕著な配列相同性を示しません。MCT4は、骨格筋に加えて、腫瘍細胞や白血球などの高い解糖速度を示すその他の細胞で顕著に発現し、乳酸流出に重要な役割を果たすと見られています。
注:新しい命名法によれば、以前のMCT3は現在MCT4に再分類されています。 Halestrap and Price (1999) BiochemJ. 343:281-299を参照してください。
注:新しい命名法によれば、以前のMCT3は現在MCT4に再分類されています。 Halestrap and Price (1999) BiochemJ. 343:281-299を参照してください。
免疫原
ヒトMCT4の細胞質ドメイン#4内の19アミノ酸ペプチド配列(Wilson et al., 1998; Price et al., 1998)。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1~5 μg/mL、ECLを使用。
免疫組織染色:試験されていません。次の抗体試験の希釈に推奨されます:5~10 μg/mLをパラホルムアルデヒド固定組織に使用。
ELISA:1:10,000~1:100,000、1ウェルあたり50~100 ngのコントロールペプチド(カタログ番号AG219)を使用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色:試験されていません。次の抗体試験の希釈に推奨されます:5~10 μg/mLをパラホルムアルデヒド固定組織に使用。
ELISA:1:10,000~1:100,000、1ウェルあたり50~100 ngのコントロールペプチド(カタログ番号AG219)を使用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
モノカルボン酸トランスポーター4のレベルを検出する抗モノカルボン酸トランスポーター4抗体は、ELISAおよびWBへの使用が公表およびバリデーションされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & トランスポーター
イオンチャンネル & トランスポーター
関連事項
置換品:AB3548P
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 0.1% BSAを含有するPBS中の液体。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6カ月間保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3316P:
試験成績書(COA)
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 452(2), 139-146 (2008-01-12)
Tumour cells are known to be highly glycolytic, thus producing high amounts of lactic acid. Monocarboxylate transporters (MCTs), by promoting the efflux of the accumulating acids, constitute one of the most important mechanisms in the maintenance of tumour intracellular pH.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(9), 3716-3722 (2017-07-25)
To determine the presence of monocarboxylate transporter (MCT) in human and rabbit corneal epithelium and its role in transcellular fluorescein transportation in the cornea. The presence of MCTs in human and rabbit corneal epithelium was determined by RT-PCR and immunohistochemistry.
Importance of pH regulation and lactate/H+ transport capacity for work production during supramaximal exercise in humans.
Journal of Applied Physiology (1985)
Frontiers in physiology, 8, 347-347 (2017-06-18)
In the setting of "living high," it is unclear whether high-intensity interval training (HIIT) should be performed "low" or "high" to stimulate muscular and performance adaptations. Therefore, 10 physically active males participated in a 5-week "live high-train low or high"
PloS one, 13(2), e0193477-e0193477 (2018-02-27)
Clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common type of kidney cancer. Although ccRCC is characterized by common recurrent genetic abnormalities, including inactivation of the von Hippel-Lindau (vhl) tumor suppressor gene resulting in stabilization of hypoxia-inducible factors (HIFs), the