AB5320C3
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Cy3 Conjugate Antibody
from rabbit, CY3 conjugate
別名:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat or Human oligodendrocyte precursor cells
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5320C3:
試験成績書(COA)