安全性情報
AB742
Sigma-Aldrich
抗アポリポタンパク質B抗体
serum, Chemicon®
別名:
ApoB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IP
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
31
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APOB(338)
特異性
アポリポタンパク質B:ニート抗体を2倍量のヒトプール血清およびプール血漿と比較したIEPによるモノ特異性
免疫原
精製ヒトアポリポタンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
免疫沈降:
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗アポリポタンパク質B抗体はアポリポタンパク質Bに対する抗体で、IPおよびWBで使用できます。
研究カテゴリー
代謝
研究サブカテゴリー
脂質代謝・体重調節
物理的形状
必要に応じて固相クロマトグラフィーにより脱線維化、脱脂および吸収処理 ヤギ抗血清、0.05 M Tris-HCl(pH 7.5)+0.5 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈液として-20℃で最長12か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
肝臓、HepG2細胞
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB742:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rene C Adam et al.
Journal of lipid research, 61(9), 1271-1286 (2020-07-11)
Angiopoietin-like protein (ANGPTL)3 regulates plasma lipids by inhibiting LPL and endothelial lipase (EL). ANGPTL3 inactivation lowers LDL-C independently of the classical LDLR-mediated pathway and represents a promising therapeutic approach for individuals with homozygous familial hypercholesterolemia due to LDLR mutations. Yet
Erythrocyte-bound apolipoprotein B in relation to atherosclerosis, serum lipids and ABO blood group.
Klop, B; van de Geijn, GJ; Bovenberg, SA; van der Meulen, N; Elte, JW; Birnie, E; Njo et al.
Testing null
Ubiquitination regulates the assembly of VLDL in HepG2 cells and is the committing step of the apoB-100 ERAD pathway.
Fisher, EA; Khanna, NA; McLeod, RS
Journal of Lipid Research null
The AAA-ATPase p97 facilitates degradation of apolipoprotein B by the ubiquitin-proteasome pathway.
Fisher, EA; Lapierre, LR; Junkins, RD; McLeod, RS
Journal of Lipid Research null
Jelske N van der Veen et al.
Journal of lipid research, 58(4), 656-667 (2017-02-06)
Mice lacking phosphatidylethanolamine N-methyltransferase (PEMT) are protected from high-fat diet (HFD)-induced obesity and insulin resistance. However, these mice develop severe nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) when fed the HFD, which is mainly due to inadequate secretion of VLDL particles. Our