安全性情報
C7688
Sigma-Aldrich
シャペロニン60 大腸菌由来
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
別名:
Cpn60, GroEL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli overproducing strain
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
テクニック
electron microscopy: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
passes test (Refolding (w/GroES))
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... HSPD1(3329)
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
シャペロニン60(GroEL)とシャペロニン10(GroES)は、原核生物と真核生物の細胞小器官に存在する熱ショック分子シャペロンのユビキタスファミリーに属します。
アプリケーション
大腸菌Escherichia coli由来のシャペロニン60は以下に使用されています:
  • 質量分析。
  • 低温電子顕微鏡法における被験粒子分布の対照として。
  • 赤外スペクトル測定における標準物質として。
  • 微分型電気移動度分析(DMA)および低温電子顕微鏡法(cryo-EM)を用いた安定性評価および特性評価試験のためのタンパク質サンプルとして。
生物化学的/生理学的作用
シャペロニン60(Cpn60)は、タンパク質のフォールディングを促進する役割とは別に、細胞外シグナル伝達タンパク質として作用し、特定の炎症性サイトカインとの機能的類似性を示します。さらに、Cpn60は細胞分化の初期段階で脂質集積や脂質生成の阻害に寄与することにより、抗肥満作用を発揮します。
包装
包装サイズはタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
凍結乾燥品 (Trisバッファ-塩, 塩化カリウム, 塩化マグネシウム, ジチオスレイト-ル, トレハロ-ス(安定剤)含有)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7688-VAR:
C7688-BULK:
C7688-1MG-PW:
C7688-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Infrared irradiation in the collision cell of a hybrid tandem quadrupole/time-of-flight mass spectrometer for declustering and cleaning of nanoelectrosprayed protein complex ions
El-Faramawy A, et al.
Analytical Chemistry, 82(23), 9878-9884 (2010)
Observation of a single protein by ultrafast X-ray diffraction
Ekeberg T, et al.
Light: Science & Applications, 13(1), 15-15 (2024)
Chaperonin 60 unfolds its secrets of cellular communication
Maguire M, et al.
Cell Stress & Chaperones, 7(4), 317-329 (2002)
Self-assembled monolayers improve protein distribution on holey carbon cryo-EM supports
Meyerson JR, et al.
Scientific Reports, 4(2), 7084-7084 (2014)
Surface-exposed chaperonin 60 derived from Propionibacterium freudenreichii MJ2 inhibits adipogenesis by decreasing the expression of C/EBP?/PPAR?
An M and Lim Y-H
Scientific Reports, 13(1), 19251-19251 (2023)