由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli overproducing strain
アッセイ
≥95.0% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
activity assay: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... HSPE1(3336)
生物化学的/生理学的作用
シャペロニン60(GroEL)とシャペロニン10(GroES)は、原核生物と真核生物のオルガネラに広範に存在する熱ショック分子シャペロンのファミリ-に属しています。シャペロニンは、新生ポリペプチドがオルガネラ移入される場合やストレスにより不安定化したタンパク質のフォ-ルディングを助ける働きをします。in vitroにおいてMg-ATP存在下で、精製GroESは精製GroELとともに光合成酵素ルビスコやミトコンドリアタンパク質ロダネ-ゼなど変性したタンパク質の再フォ-ルディングと再活性化を促進します。
GroEL:GroESのモル比が1:1の混合物について、尿素変性処理したロダネ-ゼを用い、フォ-ルディング活性が調べられています。ロダネ-ゼ本来の自然発生的な再活性化と比較すると、少なくとも2倍以上の効果が得られています。
GroEL:GroESのモル比が1:1の混合物について、尿素変性処理したロダネ-ゼを用い、フォ-ルディング活性が調べられています。ロダネ-ゼ本来の自然発生的な再活性化と比較すると、少なくとも2倍以上の効果が得られています。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
凍結乾燥品 (Trisバッファ-塩, 塩化カリウム, 塩化マグネシウム, ジチオスレイト-ル, トレハロ-ス(安定剤)含有)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7438-VAR:
C7438-BULK:
C7438-250UG-PW:
C7438-250UG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)