Merck
55689
Sigma-Aldrich
アルコールデヒドロゲナーゼ ウマ
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.5 U/mg
別名:
ADH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
equine
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
Isozyme E sequence
形状
lyophilized powder
比活性
≥0.5 U/mg
white
light yellow
pH
7
溶解性
water: 5 mg/mL
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
−20°C
遺伝子情報
equine ... ADH1(111772995)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Research Area: Neuroscience
Alcohol dehydrogenase is a zinc metalloprotein that forms five classes of isoenzymes through the dimerization of eight different subunits.
アプリケーション
Alcohol Dehydrogenase equine has been used in in vitro alcohol dehydrogenase (Adh) assay.
生物化学的/生理学的作用
アルコールデヒドロゲナーゼはアルコールのアルデヒドへの酸化反応を触媒します。C末端およびN末端の触媒ドメインに、補酵素結合ドメインを有するホモ二量体構造があります。活性部位はドメイン間の凹みに局在します。活性部位にNAD+が結合すると立体配座の変化が生じ、アルコール基質の結合部位が作成されます。
Horse liver alcohol dehydrogenase (HL-ADH) is an enzyme with broad specificity, capable of catalyzing the reversible oxidation of a wide variety of primary and secondary alcohols to form their corresponding aldehydes and ketones. Moreover, alcohol dehydrogenase can oxidize ethanol while simultaneously reducing nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) to NADH. Previous studies have demonstrated that ADH and ALDH variants can influence alcohol dependence. Additionally, the ADH genotype has been linked to lacunar infarction and neuropsychiatric diseases.
単位の定義
1 unitは、pH 7.0、30°C、1分間に、1 μmolのベンズアルデヒドを還元する酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
55689-500MG:
55689-BULK:
55689-VAR:
55689-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Horse Liver Alcohol Dehydrogenase-Catalyzed Aldehyde Oxidation
Oppenheimer NJ and Henehan G TM
The Journal of Biological Chemistry, 407-415 (1995)
Ethanol metabolism and implications for disease
Rajendram R, et al.
Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, 377-388 (2016)
Association study of alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase polymorphism with Alzheimer disease in the Taiwanese population
Wu YY, et al.
Frontiers in Neuroscience, 15, 625885-625885 (2021)
Ioanna A Gorbunova et al.
The journal of physical chemistry. B, 125(34), 9692-9707 (2021-08-20)
The dynamics of polarized fluorescence in NADH in alcohol dehydrogenase (ADH) in buffer solution has been studied using the TCSPC spectroscopy. A global fit procedure was used for determination of the fluorescence parameters from experiment. The interpretation of the results
In vitro activation of NAD-dependent alcohol dehydrogenases by Nudix hydrolases is more widespread than assumed
Ochsner AM, et al.
Febs Letters, 588(17), 2993-2999 (2014)