安全性情報
ABE1851
Sigma-Aldrich
抗MLL-3
from rabbit
別名:
HALR, Histone-lysine N-methyltransferase 2C, EC: 2.1.1.43, Lysine-N-methyltransferase 2C, Myeloid-lineage leukemia protein 3 homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KMT2C(58508)
mouse ... Kmt2C(231051)
詳細
ヒストン・リジン-N-メチルトランスフェラーゼ2D(EC 2.1.1.43; UniProt O14686、別名MLL4、ALL1関連タンパク質、リジンN-メチルトランスフェラーゼ2D)は、ヒトKMT2D(別名MLL4、ALR、KABUK1、MLL2)遺伝子(Gene ID:8085)によりコードされています。MLL4は、ヒストンH3のLys-4をメチル化してH3K4モノおよびジメチル化(H3K4me1/2)を行います。これは、転写エンハンサーの特異的タグとなります。MLL4は、細胞分化と動物発生において重要な役割を果たすMLL3/4タンパク質複合体の構成要素でもあります。MLL4は核に局在し、ほとんどの胚組織と成体組織で発現しています。MLL4(文献では多くの場合MLL2およびKMT2Dとされています)の異常は、歌舞伎症候群および先天性心疾患と関連付けられています。MLL4/MLL2/KMT2D遺伝子の不活性化変異は、髄芽腫、非ホジキンリンパ腫、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、前立腺癌、乳癌、肝細胞癌、卵巣癌、肺癌、膀胱癌、頭頸部癌、膵癌など、多くの種類の癌と関連付けられています。(参考:Lee, J.E., et al. (2013). Elife. 2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014). Nature. 505(7484):495-501)。
特異性
このポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラット細胞のMLL-3タンパク質を検出します。N末端側半分の内部領域の18アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトMLL-3のN末端領域に由来する18アミノ酸に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、マウス精巣、ラット子宮、およびマウス腎臓組織のMLL-3を検出できます。
クロマチン免疫沈降:代表的なロットは、MEF細胞のMLL-3を検出しました(Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ウェスタンブロッティング法でMLL-3を検出しました(Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8); Bres, V., et. al. (2009). Mol Cell. 36(1):75-87)。
免疫組織染色:代表的なロットは、マウス尿路上皮腫瘍のMLL-3を検出しました(Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8)。
抗MLL3、カタログ番号:ABE1851は、ヒストン・リジン-N-メチルトランスフェラーゼ2Cを特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、クロマチン免疫沈降(ChIP)、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
品質
U2OS核抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのU2OS細胞核抽出物中のMLL-3を検出できます。
ターゲットの説明
約540 kDa、実測; 540.19 kDa、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1851:
ABE1851-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ran Chen et al.
Cell reports, 34(7), 108751-108751 (2021-02-18)
The myeloid tumor suppressor KMT2C is recurrently deleted in myelodysplastic syndrome (MDS) and acute myeloid leukemia (AML), particularly therapy-related MDS/AML (t-MDS/t-AML), as part of larger chromosome 7 deletions. Here, we show that KMT2C deletions convey a selective advantage to hematopoietic
Takumi Nakamura et al.
Molecular psychiatry (2024-03-26)
Recent studies have consistently demonstrated that the regulation of chromatin and gene transcription plays a pivotal role in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders. Among many genes involved in these pathways, KMT2C, encoding one of the six known histone H3 lysine
Jun-Yi Zheng et al.
Cell death & disease, 12(4), 364-364 (2021-04-08)
MLL3 is a histone H3K4 methyltransferase that is frequently mutated in cancer, but the underlying molecular mechanisms remain elusive. Here, we found that MLL3 depletion by CRISPR/sgRNA significantly enhanced cell migration, but did not elevate the proliferation rate of cancer
Yingxue Wang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 24, 610-621 (2021-04-27)
Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common type of thyroid cancer, and angiogenesis plays critical roles in its recurrence and metastasis. In this study, we investigated the effects of hypoxia-induced exosomal microRNA-181 (miR-181a) from PTC on tumor growth and
Masaki Suzuki et al.
Translational lung cancer research, 12(8), 1738-1751 (2023-09-11)
High-grade fetal adenocarcinoma of the lung (H-FLAC) is a rare variant of pulmonary adenocarcinoma. Our previous study showed a high frequency of KMT2C mutations in lung cancers with an H-FLAC component, showing that KMT2C dysfunction may be associated with the