Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA035977
Sigma-Aldrich
抗KMT2D ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
ALR, CAGL114, MLL2, MLL4, TNRC21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
16
テクニック:
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLL2(8085)
詳細
KMT2D(リシンN-メチルトランスフェラーゼ2D)遺伝子は、ヒト染色体12q13にマッピングされています。ヒストンリシンメチルトランスフェラーゼのKMT2ファミリーに属します。このタンパク質は、PHD(植物ホメオドメイン)ドメイン、2つのFYリッチモチーフ(FYRCとFYRN)、触媒性SET(su(var)3-9, enhancer-of-zeste and trithorax)ドメインを有します。
免疫原
リシン(k)特異的メチルトランスフェラーゼ2d組換えタンパク質エピトープタグ(PrEST)
シーケンス
AQLADTLFSKGLGPWDPPDNLAETQKPEQSSLVPGHLDQVNGQVVPEASQLSIKQEPREEPCALGAQSVKREANGEPIGAPGTSNHLLLAGPRSEAGHLLLQKLLRAKNVQLSTGRGSEGLRAEINGHI
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗KMT2D抗体は、免疫組織染色、免疫蛍光法、クロマチン免疫沈降に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
KMT2D(リシンN-メチルトランスフェラーゼ2D)はCOMPASS(Set1に関連するタンパク質の複合体)様複合体の触媒サブユニットとして機能し、ヒストン3のリシン残基のメチル化に関与しています。H3K4me1(モノメチル化ヒストンH3リシン4)の生成に必要です。この遺伝子の発現の変化が膵管腺がんの転帰を調節します。この遺伝子の変異は歌舞伎症候群と関連しています。KMT2Dは、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)および濾胞性リンパ腫(FL)においても高頻度に変異する遺伝子です。この遺伝子の欠失はリンパ腫発生を増強させます。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST86867
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA035977-25UL:
HPA035977-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiyuan Zhang et al.
Nature medicine, 21(10), 1190-1198 (2015-09-15)
Mutations in the gene encoding the KMT2D (or MLL2) methyltransferase are highly recurrent and occur early during tumorigenesis in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) and follicular lymphoma (FL). However, the functional consequences of these mutations and their role in
Disruption of KMT2D perturbs germinal center B cell development and promotes lymphomagenesis.
Zhang J
Nature Medicine, 21(10), 1190-1198 (2015)
Biqiang Zheng et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 688692-688692 (2021-08-03)
Background: Metaplastic or sarcomatoid carcinomas (MSCs) are rare epithelial malignancies with heterologous histological differentiation that can occur in different organs. The objective of the current study was to identify novel somatically mutated genes in MSCs from different organs. Methods: Whole-exome
Reduced Expression of Histone Methyltransferases KMT2C and KMT2D Correlates with Improved Outcome in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.
Dawkins JB
Cancer Research, 76(16), 4861-4871 (2016)
Enrique Lin-Shiao et al.
Genes & development, 32(2), 181-193 (2018-02-15)
Epithelial tissues rely on a highly coordinated balance between self-renewal, proliferation, and differentiation, disruption of which may drive carcinogenesis. The epigenetic regulator KMT2D (MLL4) is one of the most frequently mutated genes in all cancers, particularly epithelial cancers, yet its