抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TFAM(7019)
mouse ... Tfam(21780)
詳細
TFAMはmtTFAとも呼ばれるミトコンドリア転写因子で、ミトコンドリア転写の重要な活性化因子であると同時に、ミトコンドリアゲノムの複製にも関与しています。マウスを用いた研究では、この遺伝子産物がミトコンドリアゲノムのコピー数の調節に必要であり、また胚発生に必須であることが示されています。
免疫原
マウスmtTFAに相当するHisタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗TFAM抗体を用いたTFAMの検出は、ウェスタンブロッティング、IPでの使用が検証されています。
免疫沈降:独立した研究所において、C2C12細胞ライセートからTFAMを免疫沈降させました(Prof. B Kaufman, University of Pennsylvania)。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
転写因子
転写因子
品質
C2C12細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのC2C12細胞ライセート中のTFAMを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのC2C12細胞ライセート中のTFAMを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約27 kDa
物理的形状
ウサギポリクローナル血清、0.05%アジ化ナトリウム含有
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE483:
試験成績書(COA)
Scientific reports, 13(1), 15339-15339 (2023-09-16)
SARS-CoV-2 causes the severe respiratory disease COVID-19. Remdesivir (RDV) was the first fast-tracked FDA approved treatment drug for COVID-19. RDV acts as an antiviral ribonucleoside (adenosine) analogue that becomes active once it accumulates intracellularly. It then diffuses into the host
Toxicology and applied pharmacology, 385, 114788-114788 (2019-11-05)
Cigarette smoke (CS)-induced lung inflammation and Chronic Obstructive Pulmonary disease (COPD) involves mitochondrial dysfunction. Mesenchymal stem cells (MSC) and MSC-derived exosomes (EXO) are reported to show therapeutic effects in many animal models of inflammation and injury. In the present study
Experimental & molecular medicine, 54(12), 2135-2147 (2022-12-07)
PARPs play fundamental roles in multiple DNA damage recognition and repair pathways. Persistent nuclear PARP activation causes cellular NAD+ depletion and exacerbates cellular aging. However, very little is known about mitochondrial PARP (mtPARP) and poly ADP-ribosylation (PARylation). The existence of
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 206(8), 1890-1900 (2021-03-19)
Caseinolytic mitochondrial matrix peptidase proteolytic subunit (CLPP) is a serine protease that degrades damaged or misfolded mitochondrial proteins. CLPP-null mice exhibit growth retardation, deafness, and sterility, resembling human Perrault syndrome, but also display immune system alterations. However, the molecular mechanisms
Experimental and therapeutic medicine, 23(3), 239-239 (2022-03-01)
Type 1 diabetes (T1D) is characterized by dysregulated blood glucose and liver metabolism. In previous studies, niclosamide ethanolamine salt (NEN) and artemether (Art) displayed significant hypoglycemic effects. However, their combined therapeutic effects on the liver in T1D have remained elusive.