安全性情報
ABN131
Sigma-Aldrich
抗GABA抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA
IHC
化学種の反応性:
rat
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
7
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
神経伝達物質は、シナプス後ニューロン表面の受容体と結合する前に、シナプス前ニューロンから放出される化学物質と定義できます。神経系が細胞のシグナル伝達に神経伝達物質を利用していることについては、十分に確立されています。神経伝達物質は、生体アミン、プリン、アミノ酸のような低分子量の伝達物質と、哺乳類の中枢神経系で50種類以上同定されている生理活性ペプチドに分類されます。多くの低分子神経伝達物質は、軸索末端内で一般的な細胞代謝産物から産生され、シナプス小胞内にパッケージされます。神経伝達物質が含まれる小胞の輸送および送達は、高度に制御された複雑なプロセスです。GABA(γ-アミノ酪酸)は、中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質であり、ある種の神経疾患や精神障害の病因と関連しています。GABAは、グルタミン酸脱炭酸酵素によってグルタミン酸から生成されます。GABAは、GABAAおよびGABAB受容体と相互作用し、これら受容体は神経系全体に広く分布し、さまざまな種類の細胞に存在します。神経伝達物質分子とその前駆体の免疫局在性、神経細胞分布、小胞コンパートメント化は、神経系における神経伝達物質の調節、制御および機能を理解する上で重要です。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ラット脳組織のGABAを検出できます(注記:血管組織では、非特異的な染色がみられることがあります)
ELISA:独立した研究所において、競合的ELISAによりGABAを検出しました。
抗GABA抗体は、GABAを標的とした高度に特異的なウサギポリクローナル抗体であり、IHC(パラフィン)および酵素イムノアッセイ(ELISA)でテストされています。
品質
ラット脳組織で免疫組織染色(パラフィン)により評価されています。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:250で使用、ラット脳組織切片のGABAを検出できます。
関連事項
先発品:AB131
アナリシスノート
コントロール
ラット視床下部組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN131:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher Murphy Lewis et al.
Cell reports, 35(5), 109083-109083 (2021-05-06)
Synchronization has been implicated in neuronal communication, but causal evidence remains indirect. We use optogenetics to generate depolarizing currents in pyramidal neurons of the cat visual cortex, emulating excitatory synaptic inputs under precise temporal control, while measuring spike output. The
Takamasa Mizoguchi et al.
Development (Cambridge, England), 147(16) (2020-08-29)
In the vertebrate ventral spinal cord, p2 progenitors give rise to two interneuron subtypes: excitatory V2a interneurons and inhibitory V2b interneurons. In the differentiation of V2a and V2b cells, Notch signaling promotes V2b fate at the expense of V2a fate.
Melissa M Martin et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(3), 1830-1842 (2019-10-11)
Cigarette smoking during pregnancy is a major public health concern, resulting in detrimental health effects in the mother and her offspring. The adverse behavioral consequences for children include increased risk for attention deficit hyperactivity disorder, working memory deficits, epilepsy, novelty-seeking
Rebecca A Senft et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(12), 2581-2600 (2021-02-07)
Brainstem median raphe (MR) neurons expressing the serotonergic regulator gene Pet1 send collateralized projections to forebrain regions to modulate affective, memory-related, and circadian behaviors. Some Pet1 neurons express a surprisingly incomplete battery of serotonin pathway genes, with somata lacking transcripts
Tuyana Malankhanova et al.
Journal of personalized medicine, 10(4) (2020-11-14)
Huntington's disease (HD) is a severe neurodegenerative disorder caused by a CAG triplet expansion in the first exon of the HTT gene. Here we report the introduction of an HD mutation into the genome of healthy human embryonic fibroblasts through