抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GB-69, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, monkey, frog, mouse, human, gerbil
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human pancreatic tumor AsPC1 cell line
immunohistochemistry: 1-2.5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
rhesus monkey ... Gabra1(574302)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200721-VAR:
SAB4200721-BULK:
SAB4200721-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)