精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNQ5(56479)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
品質
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Potassium Channel KCNQ5 in human cerebral cortex tissue.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1372:
試験成績書(COA)